Learn More
Lovibond™ Testeur de floculation portatif ET 730
Code produit. 12641745
Click to view available options
Résolution:
1 révolution
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 12641745
Marque: Lovibond™ 2419150
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Alimentation électrique avec adaptateur US, EU et UK et pour allume cigare. Manuel d’instructions.
Requires
Béchers de 1 000 ml, forme basse
Les testeurs de floculation (également appelés testeurs Jar) sont conçus pour une des applications diverses, telles que la vérification de l’efficacité des agents de floculation ou de précipitation
Vitesse d’agitation variable en continu (versions de laboratoire).
  • Affichage numérique du régime d’agitation
  • Fonction de minuteur
  • Panneau arrière éclairé
  • Option de réglage de la hauteur pour les lames d’agitation en cours de fonctionnement
  • Time / Date
Les testeurs de floculation ne sont pas fournis avec des béchers. Veuillez les acheter auprès d’un fournisseur de produits de laboratoire.
Spécification
Type Testeur de floculation portatif
Type d’affichage Numérique
Comprend Alimentation électrique avec adaptateur US, EU et UK et pour allume cigare, manuel d’instructions
Principales fonctions Minuteur
À utiliser avec (application) Conçu pour des applications diverses, telles que la vérification de l’efficacité des agents de floculation ou de précipitation
Résolution 1 révolution
Dimensions (L x l x H) 10 x 12,5 x 10 in (25,4 x 31,75 x 25,4 cm)
Longueur (impériale) 10 po
Longueur (métrique) 25,4 cm
Largeur (impériale) 12,5 in
Largeur (métrique) 31,75 cm
Hauteur (impériale) 10 po
Hauteur (métrique) 25,4 cm
Alimentation électrique 115/240 V 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Tension 115/240 V
Certifications/Conformité CE
Poids (impériale) 10,5 lb
Poids (métrique) 4,7 kg