Learn More
Lovibond™ Comprimés DPD nº4
Click to view available options
Plage:
0,1 à 10mg/L
Conditionnement:
100 pièces
Description
L’emballage blister pratique permet à l’utilisateur de pousser le comprimé à travers le papier d’aluminium directement dans l’échantillon
- Chaque comprimé est hermétiquement scellé dans une poche en aluminium individuelle qui le protège des conditions environnementales pour une durée de conservation plus longue
- À utiliser avec le colorimètre multi-paramètres MC500™ (Cat. N° 15-398-470) et spectrophotomètre SP600 (15-398-320)
- Tests de l’oxygène actif dans les échantillons d’eau
- Plage : 0,1 à 10 mg/l
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Composition | Iodure de potassium 1 à 10 %, sulfate de N,N-diéthylbenzène-1,4-diammonium 0,1 à 1 %, composants non dangereux >90 % |
| Plage de pH | 6,2 |
| Format | Comprimé |
| À utiliser avec (application) | Analyse de l’eau |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètre MC500, MD600 et spectrophotomètre SP600 |
| Plage | 0,1 à 10mg/L |
| Conditions de stockage | 20°C |
| Méthode de test | DPD |
| Type | Comprimé DPD n° 4 |