Learn More
Lovibond™ Réactif colorimétrique pour comprimés : DPD nº 3
À utiliser avec les colorimètres MC500, MD600, SC450, MD100, le spectrophotomètre SP600, les photomètres Pool Control 9, AquaPRO3 Pool et AquaPRO6 Pool et le testeur électronique pour piscine Scuba II.
Marque: Lovibond™ 511080BT
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.02610kg
Description
À utiliser avec les colorimètres MC500, MD600, SC450, MD100, le spectrophotomètre SP600, les photomètres Pool Control 9, AquaPRO3 Pool et AquaPRO6 Pool et le testeur électronique Scuba II Pool.
À utiliser avec les colorimètres MC500, MD600, SC450, MD100, le spectrophotomètre SP600, les photomètres Pool Control 9, AquaPRO3 Pool et AquaPRO6 Pool et le testeur électronique pour piscine Scuba II.Spécification
Réactif en comprimé pour colorimètre DPD n° 3 | |
Colorimètres MC500, MD600, SC450, MD100, spectrophotomètre SP600, photomètres Pool Control 9, photomètres de piscine AquaPRO3 et AquaPRO6 et testeur de piscine électronique Scuba II | |
100 comprimés / boîte |