Learn More
Lovibond™ Tests pour tubes DCO ; RM ; sans mercure
Click to view available options
Nbre de tests:
25
150
Conditionnement:
1 kit
25 pièces
Description
Réactif en doses unitaires prémesurées pour tester la qualité de l’eau
- À utiliser dans les colorimètres SC400™ et les kits d’essai Aqua Comparator™
- Également compatible avec les instruments et les kits de tests Hach™
- Les flacons scellés faciles à ouvrir éliminent le risque de contamination croisée
- Longue durée de conservation : cinq ans maximum
Analyses des eaux usées du réseau municipal ; Analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles ; Analyse des eaux environnementales
Compliance
Méthode de test acceptée par l’EPA américaine
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EPA américaine |
| À utiliser avec (application) | Analyses des eaux usées du réseau municipal, analyse des contrôles des processus et des eaux usées industrielles, analyse des eaux environnementales |
| À utiliser avec (équipement) | Colorimètres SC400 et kits d’analyse d’eau Aqua Comparator™, instruments Hach™ |
| Nbre de tests | 25 |
| Plage | 0 à 1500mg/L |
| Méthode de test | Bichromate/H2SO4 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- COD vario tube test
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH208-Contient Potassium dichromate. Peut produire une réaction allergique.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, disilver(1) sulphate, potassium dichromate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur