Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Dureté totale LR
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
Marque:  Lovibond™ 414260
Code produit. 10556512
  • 59.90€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes:
  • Récipient à échantillons étalonné, 100 ml
  • Comprimés VLR de dureté totale (250 comprimés)
  • Instructions
  • Boîte de stockage
Spécification
Analyse d’eau courante
100
Mini kit de dureté totale VLR
Récipient à échantillon étalonné de 100 ml, comprimés de dureté totale VLR, instructions, boîte de stockage
1 à 10mg/L
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • MINIKIT TEST durete VERY LOW AF426
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-amino-2-methylpropane-1,3-diol, tri-sodium phosphate dodecahydrate