Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Chlore HR
Click to view available options
Plage:
10 à 300mg/L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
- Boîtier Aqua Comparator
- Disque de l’Aqua Comparator
- Comprimés d’acidification GP (100/boîte)
- Comprimés de chlore HR (KI) (100/boîte)
- 2 cellules d’échantillons de 13,5mm
- Broyeur de comprimés
- Instructions
- Mallette de transport
- Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
Spécification
Spécification
| Précision | ± 5% |
| À utiliser avec (application) | Analyse d’eau courante |
| Comprend | Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés d’acidification GP, comprimés de chlore HR (Kl), 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport |
| Nbre de tests | 100 |
| Plage | 10 à 300mg/L |
| Type | Kit de test sans chlore et total |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- COMPARATOR LOVIBOND 147030 CHLORINE HR
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: citric acid,adipic acid