Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Aluminium
Click to view available options
Plage:
0 à 0,3mg/L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
- Boîtier Aqua Comparator
- Disque de l’Aqua Comparator
- Comprimés d’aluminium Nº 1 (100/boîte)
- Comprimés d’aluminium Nº 2 (100/boîte)
- 2 cellules d’échantillons de 13,5mm
- Broyeur de comprimés
- Instructions
- Mallette de transport
- Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
Spécification
Spécification
| Précision | ± 5% |
| À utiliser avec (application) | Analyse d’eau courante |
| Comprend | Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés d’aluminium n° 1, comprimés d’aluminium n° 2, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport |
| Nbre de tests | 100 |
| Plage | 0 à 0,3mg/L |
| Type | Kit de test d’aluminium |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- comparitor aluminium 0-0.3mg/l
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H228-Matière solide inflammable.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: methenamine