Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lovastatine, 98 %
Code produit. 15500594 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15500594
Marque: Thermo Scientific Chemicals 458830250
Demander un format en vrac ou personnalisé
La lovastatine, CAS nº 75330-75-5, est un composé hypocholestérolémiant et un inhibiteur de l’HMG-CoA réductase, une enzyme limitant la vitesse de synthèse du cholestérol.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
La lovastatine est un composé qui peut réduire le taux de cholestérol in vivo et in vitro en inhibant l’HMG-CoA réductase, une enzyme limitant la vitesse de synthèse du cholestérol
Applications
• Elle bloque l’ion produit du mévalonate, un composé essentiel à la production du cholestérol et des isoprénoïdes.
•Elle peut augmenter la résistance cellulaire aux agents anticancéreux tels que la doxorubicine • Elle peut induire l’apoptose dans les cellules du myélome
•Elle peut provoquer un arrêt du cycle cellulaire en phase G1 et G2/M
• Elle bloque également la phosphorylation de la tyrosine du récepteur du PDGF et l’activation de la MAP kinase par le PDGF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75330-75-5
Formule moléculaire C24H36O5
Poids moléculaire (g/mol) 404.55
Numéro MDL MFCD00072164
Clé InChI PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Synonyme lovastatin, mevinolin, mevacor, monacolin k, lovalip, altoprev, lovalord, mevinacor, nergadan, 6alpha-methylcompactin
CID PubChem 53232
ChEBI CHEBI:40303
Nom IUPAC [(1S,3R,7S,8,8SAR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]éthyle]-3,7-diméthyle-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-méthylbutanoate
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Spécification
Nom chimique ou matériau Lovastatin
Point de fusion 175.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: less soluble in ethanol, soluble in chloroform and acetone
Poids de la formule 404.54
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lovastatin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.