Learn More
Loratidine, Tocris Bioscience™
Code produit. 18064292
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Peripheral H1 antagonist; antiallergic agent
Peripheral histamine H1 receptor antagonist (Ki = 35 nM); devoid of central effects. Orally active antiallergic agent.
Identifiants chimiques
CAS 79794-75-5
Formule moléculaire C22H23ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 382.888
Clé InChI JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme loratadine, claritin, loratidine, alavert, clarityn, lisino, clarityne, loracert, loradex, bonalerg
CID PubChem 3957
Nom IUPAC ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Loratidine
Quantité 50 mg
Poids de la formule 382.88
Pourcentage de pureté >99%