Learn More
Lopinavir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15315088
Lopinavir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15315088
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15315088
Marque: Thermo Scientific Acros 456750010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le lopinavir, numéro CAS 192725-17-0, est un médicament anti-rétroviral de la classe amphétamine.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le lopinavir est un inhibiteur de protéase rétroviral qui agit comme un médicament rétroviral et qui peut prévenir la propagation du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et des virus de l’hépatite dans les cellules
•Le lopinavir est un diamide d’acide dicarboxylique et une forme substituée d’amphétamine
Applications
• Le lopinavir peut être utilisé dans l’étude en laboratoire d’autres rétrovirus
• Le lopinavir convient à la recherche en laboratoire sur les systèmes de libération de médicaments ; certaines études ont montré que l’activité du lopinavir peut être améliorée par d’autres méthodes de libération telles que la microencapsulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 192725-17-0
Formule moléculaire C37H48N4O5
Poids moléculaire (g/mol) 628.81
Numéro MDL MFCD22628840
Clé InChI KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
CID PubChem 133109001
Nom IUPAC (2S)-N-[(2S,4S,5S)-5-[2-(2,6-dimethylphenoxy)acetamido]-4-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]-3-methyl-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-yl)butanamideAfficher plusAfficher moins
SMILES CC(C)[C@H](N1CCCNC1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)COC1=C(C)C=CC=C1C)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Lopinavir
Quantité 1 g
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0418444 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2024 Catalog Number456750010,456750050
Numéro de lotA0434453 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/10/2023 Catalog Number456750010,456750050
Numéro de lotA0422665 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2023 Catalog Number456750010,456750050
Numéro de lotA0403710 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number456750010,456750050
Numéro de lotA0414166 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number456750010,456750050
Identifiant produit
  • Lopinavir
Nom du produit
Lopinavir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >