Learn More
Copan Italia™ Sachet refermable à fermeture zip
Code produit. 11796538
Click to view available options
Volume:
1 μl
Conditionnement:
4000 pièces
Code produit. 11796538
Marque: Copan Italia™ 178CSR40
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
  • Ensemenceur plastique usage unique
  • Emballage en sachet pelable papier/plastique refermable ou sachet zippé
  • Inoculateur flexible pour géloses fragiles
  • Stérile rayons gamma
  • Inoculateur
Spécification
Jetable Oui
Volume 1 μl
Couleur Vert clair
Type de produit Anse d’inoculation
Quantité 4000/paquet
Calibré Oui