Learn More
Agarose SeaPlaque™, Lonza™
  • Pour l’électrophorèse préparative de l’ADN et de l’ARN
  • Qualité biologie moléculaire
  • ≤0,10 EEO
  • Agarose à basse température de fusion (température de gélification de 26°–30°C)
  • Sans DNase / RNase
510.00€ - 1690.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau SeaPlaque™ Agarose
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11587785
Afficher les documents Détails de la promotion
Lonza
50101
25 g
510.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 08-10-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11577785
Afficher les documents Détails de la promotion
Lonza
50100
125 g
1690.00€
125g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-10-2024
Spécification
SeaPlaque™ Agarose