Learn More
Agarose SeaPlaque™, Lonza™
  • Pour l’électrophorèse préparative de l’ADN et de l’ARN
  • Qualité biologie moléculaire
  • ≤0,10 EEO
  • Agarose à basse température de fusion (température de gélification de 26°–30°C)
  • Sans DNase / RNase
Marque:  Lonza 50100
Code produit. 11577785
  • 1690.00€ / 125g
Expédition estimée: 30-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
SeaPlaque™ Agarose
125 g