Learn More
Lonza™ GelStar™ Nucleic Acid Gel Stain
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Detects as little as 20pg of DNA or 3ng of RNA
- Exhibits exceptional signal-to-noise ratio with minimal background
- Compatible with agarose or polyacrylamide gels
- Can be added to gel before casting or used for post-electrophoresis staining
- Can be visualized with a standard 300nm UV transilluminator or the Dark Reader™ transilluminator
- Ideal alternative to silver staining
- For research use only
Produit sous licence Cambrex de Molecular Probes, Inc. Pour la recherche et le contrôle de la qualité uniquement.
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 10,000X |
| Type de produit | DNA/RNA Stain |
| Type de coloration | Nucleic Acid Gel Stain |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Agarose or Polyacrylamide gels |
| Quantité | 2 x 250 μl |
| Conditions de stockage | -20°C |