Learn More
Lonza™ Cassettes d’ARN du système FlashGel™
Cassettes optimisées pour l’ARN.Les cassettes d’ARN du système FlashGel™ sont recommandées pour la vérification et l’analyse de l’ARN total, les vérifications rapides de l’ARN natif et la vérification de la dégradation de l’ARN et de la pureté de l’ARNm.
Marque: Lonza™ 57028
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Contiennent du tampon et des gels d’agarose pré-colorés, minimisant l’exposition des utilisateurs aux colorants potentiellement mutagènes et aux réactifs dangereux
- Les cassettes renferment entièrement le gel, la coloration et le tampon de migration
- Protégez les échantillons des RNases contaminantes
- Conçues pour des performances et une pureté, garanties sans RNase
- Pour la recherche ou la fabrication uniquement
- À ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic in vitro, la toxicomanie ou l’administration aux humains ou aux animaux
Spécification
1.2% | |
0,5 à 9 kb | |
1.2% Agarose | |
Agarose Gel, Stain and Buffer | |
9 Pack | |
2,7 in | |
7 cm | |
10.7 cm | |
0,6 in |
RNA Cassettes | |
16 + 1-well | |
Analysis of total RNA, quick checks of native RNA and checking RNA degradation and mRNA purity | |
Agarose | |
4,5 in | |
11.5 cm | |
4,2 in | |
8.4 cm | |
1.7 cm |