Learn More
Lonza™ Cassettes d’ARN du système FlashGel™
Cassettes optimisées pour l’ARN.Les cassettes d’ARN du système FlashGel™ sont recommandées pour la vérification et l’analyse de l’ARN total, les vérifications rapides de l’ARN natif et la vérification de la dégradation de l’ARN et de la pureté de l’ARNm.
Marque:  Lonza™ 57027
Code produit. 11567855
  • 341.00€ / 9 pièces
Expédition estimée: 27-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Contiennent du tampon et des gels d’agarose pré-colorés, minimisant l’exposition des utilisateurs aux colorants potentiellement mutagènes et aux réactifs dangereux
  • Les cassettes renferment entièrement le gel, la coloration et le tampon de migration
  • Protégez les échantillons des RNases contaminantes
  • Conçues pour des performances et une pureté, garanties sans RNase
  • Pour la recherche ou la fabrication uniquement
  • À ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic in vitro, la toxicomanie ou l’administration aux humains ou aux animaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1,2%
0,5 à 9 kb
Agarose de 1,2 %
Gel d’agarose, coloration et tampon
9/boîte
2,7 in
7 cm
10,7 cm
0,6 in
Cassettes d’ARN
12 + 1 puits
Analyse de l’ARN total, vérifications rapides de l’ARN natif et vérification de la dégradation de l’ARN et de la pureté de l’ARNm
Agarose
4,5 in
11,5 cm
4,2 in
8,4 cm
1,7 cm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • FlashGel System
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetrabutylammonium hydroxide