Learn More
Lonza™ Ficoll™ DNA Loading Buffer, 6X
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Dark blue liquid
- Soluble in water
- Contains EDTA, xylene cyanol, and bromophenol blue
Spécification
Spécification
| Couleur | Dark Blue |
| Concentration | 6X |
| Type de produit | DNA Sample Loading Buffer |
| Forme | Liquide |
| Formule | Contains Ficoll™ EDTA, Xylene cyanol and Bromophenol Blue |
| À utiliser avec (application) | Improving resolution and separation of DNA fragments |
| Quantité | 5 x 1 ml |
| Conditions de stockage | Room Temperature |