Learn More
Lonza™ BioWhittaker™ Hybridoma Serum-Free and Protein-Free Culture Media: UltraDOMA-PF
Prescreened in actual hybridoma systems to ensure minimal variation
Marque: Lonza™ BP12-727F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- UltraDOMA-PF is a completely defined medium and does not contain peptides or tissue extracts
1Rehydrates to quantity
Spécification
2° to 8°C | |
500 mL |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lonza™ BioWhittaker™ Hybridoma Serum-Free and Protein-Free Culture Media: UltraDOMA-PF > With L-Glutamine; 500mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu