Learn More
Abnova™ ADN polymérase LongTaq
Click to view available options
Quantité:
1000 unités
2500 unités
500 unités
Conditionnement:
1000 unités
2500 unités
500 unités
Description
- L’enzyme s’est avérée exempte d’activité d’exonucléase 3′-5′.
- L’enzyme s’est avérée avoir un rendement d’amplification élevé et être stable à haute température.
Spécification
Spécification
| Concentration | 5 unités/μl |
| Contenu et stockage | Stockez à -20°C. Stabilité garantie pendant une durée de 6 mois sous réserve d’un stockage correct |
| Quantité | 1000 unités |
| À utiliser avec (application) | PCR |
| Tampon de stockage | 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, Nonidet P40 à 0,5 %, Tween 20 à 0,5 % et glycérol 50 % |