Learn More
Kappes Systeme™ Diviseur longitudinal
Click to view available options
Hauteur (métrique):
105 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Diviseur longitudinal |
| Couleur | Zinc |
| À utiliser avec (équipement) | Stockage sécurisé et professionnel |
| Quantité | 1/Paquet |
| Hauteur (métrique) | 105 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur