Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs d’analyse tige longue
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Hauteur (métrique):
7,5 cm
10,2 cm
10.9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17.7 cm
Longueur (métrique) du tube:
5,2cm
6,1cm
6.5 cm
8cm
8,8 cm
9.9 cm
Conditionnement:
24 pièces
36 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 92 mm |
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 16,1 cm |
| Angle | Cuve 58° |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Diamètre (métrique) du filtre | 16,1cm |
| Longueur (métrique) du tube | 8,8 cm |