Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs d’analyse tige longue
GREENER_CHOICE
Code produit. 11967914 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Hauteur (métrique):
7,5 cm
10,2 cm
10.9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17.7 cm
Longueur (métrique) du tube:
5,2cm
6,1cm
6.5 cm
8cm
8,8 cm
9.9 cm
Conditionnement:
24 pièces
36 pièces
Code produit. 11967914
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
PP moulé avec rainures externes et nervures extérieures pour éviter les bouchons de vapeur
  • Pentes intérieures à rainures pour une filtration rapide
  • Utilisent des papiers filtres standard
  • Autoclavables à 120°C (248°F)
  • Angle du bol : 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (métrique) supérieur 5,5cm
Capacité (métrique) 37 ml
Matériau PP
Hauteur (métrique) 10,2 cm
Angle Cuve 58°
Autoclavable Autoclavables
Diamètre (métrique) du filtre 9cm
Longueur (métrique) du tube 6,1cm