Learn More
Cole-Parmer™ Spatule-grattoir en nylon rigide et longue
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
34,29 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Grâce à la poignée courte confortable et à la lame large en nylon, ces spatules-grattoirs sont idéales pour les récipients difficiles à nettoyer
- Lame rigide pour une résistance accrue
- Le modèle 06266-15 dispose d’une lame souple pour une plus grande flexibilité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Spatule-grattoir |
| Longueur (impériale) | 13,5 in |
| Largeur (impériale) | 4,5 in |
| Largeur (métrique) | 11,43 cm |
| Matériau | Nylon |
| Longueur (métrique) | 34,29 cm |