Learn More
Hamilton™ Seringues pour instruments longue durée
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
50 μl
100 μl
150 μl
250 μl
500 μl
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pointe de piston en UHMWPE (polyéthylène de masse molaire très élevée), plus robuste que le PTFE pour une meilleure résistance aux rayures
- Tige de piston en acier inox de type 316, offrant une résistance chimique exceptionnelle
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 2,3 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 7,7 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour liquides et gaz corrosifs |
| Type de produit | Seringue Gastight |
| Pression max. | 500°psi |
| Température max. (métrique) | 115°C |
| Modèle | 1725 |
| Température min. (métrique) | 10°C |
| Quantité | 1/boîte |
| Afficher plus |