Learn More
Hamilton™ Seringues pour instruments longue durée
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
50 μl
100 μl
150 μl
250 μl
500 μl
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pointe de piston en UHMWPE (polyéthylène de masse molaire très élevée), plus robuste que le PTFE pour une meilleure résistance aux rayures
- Tige de piston en acier inox de type 316, offrant une résistance chimique exceptionnelle
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté, PTFE, UHMWPE |
| Diamètre (métrique) externe | 13,5 mm |
| Type de produit | Seringue pour instrument |
| Quantité | 1/boîte |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Type de connexion | Luer-Lock |