Learn More
Hamilton™ Seringues pour instruments longue durée
Code produit. 10422385
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
50 μl
100 μl
150 μl
250 μl
500 μl
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10422385
Marque: Hamilton™ 830045
Ces seringues longue durée ont été développées pour résister à des conditions extrêmes, y compris des produits chimiques agressifs et des particules abrasives.
  • Pointe de piston en UHMWPE (polyéthylène de masse molaire très élevée), plus robuste que le PTFE pour une meilleure résistance aux rayures
  • Tige de piston en acier inox de type 316, offrant une résistance chimique exceptionnelle
Spécification
Matériau Verre borosilicaté, PTFE, UHMWPE
Type de produit Seringue pour instrument
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 5 ml
Type de connexion Luer-Lock