Learn More
Hamilton™ Seringues pour instruments longue durée
Code produit. 10176164
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
50 μl
100 μl
150 μl
250 μl
500 μl
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10176164
Marque: Hamilton™ 825015
Ces seringues longue durée ont été développées pour résister à des conditions extrêmes, y compris des produits chimiques agressifs et des particules abrasives.
  • Pointe de piston en UHMWPE (polyéthylène de masse molaire très élevée), plus robuste que le PTFE pour une meilleure résistance aux rayures
  • Tige de piston en acier inox de type 316, offrant une résistance chimique exceptionnelle
Spécification
Matériau Verre borosilicaté, PTFE, UHMWPE
Diamètre (métrique) externe 7,73 mm
Type de produit Seringue pour instrument
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 25 μl
Type de connexion Luer-Lock