Learn More
Lenz Laborglasintrumente Long Ground Cones With Tip
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 01100824
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cônes rodés coniques
- En tubulure DURAN™
Spécification
10/paquet | |
1,8 mm | |
130 mm |
NS 24/40 | |
22 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 |