Learn More
Lenz Laborglasintrumente Long Ground Cones
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01100734
Code produit. 10101951
  • 246.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Cônes rodés coniques
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
NS 34/45
Verre borosilicaté 3.3