Learn More
Lenz Laborglasintrumente Long Ground Cones
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 01100710
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10204291
  • 84.59€ / 10 pièces
Expédition estimée: 11-10-2024
Description
  • Cônes rodés coniques
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
NS 10/30
Verre borosilicaté 3.3