Learn More
Agilent BioTek Lecteur de microbiologie LogPhase 600
Lecteur est conçu pour mesurer les courbes de croissance microbienne simultanément dans un maximum de quatre microplaques standard à 96 puits . Il est doté d'un système d'agitation robuste et d'un contrôle constant de la température, qui sont essentiels à une croissance optimale des bactéries et des levures et à une qualité optimale des données.
Marque: Agilent BioTek LP580-SN
Description
Le lecteur de microbiologie BioTek LogPhase 600 est conçu pour mesurer les courbes de croissance microbienne dans jusqu’à quatre microplaques standard à 96 puits. Ce lecteur de plaques de microbiologie présente une agitation robuste et des contrôles de température cohérents spécialement conçus, qui sont essentiels à la croissance optimale des bactéries et des cellules de levure
LogPhase 600 est contrôlé via une application logicielle qui offre une expérience utilisateur simple, mais puissante. Le logiciel contrôle le lecteur afin d’acquérir des données et d’effectuer des analyses axées sur la microbiologie pour toutes les plaques.
Spécification
Incubation jusqu’à 45°C avec contrôle de condensation | |
Microplaques à 96 puits avec joint de couvercle | |
Orbital | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
10,5 po | |
Applications Gen5 et LogPhase | |
LP580 | |
1 an | |
50 lb | |
26 po |
LED | |
Cinétique discontinue | |
0 à 2 dia. ext. ±1 % ±0,01 dia. ext. | |
100/240 V, 50/60 Hz, 250 W | |
26,7 cm | |
0 à 2 diam. Ext ±1 % ±0,01 diam. ext | |
0,001 OD | |
580 nm | |
22,7 kg | |
66 cm |