Learn More
Labconco™ Logic™ Cell Culture Cart Side Shelf Accessory
Code produit. 30280808 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chariot de culture cellulaire Logic
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 30280808
Marque: Labconco™ 8024700
Two side shelves that attach to the right and/or left side of the Logic Cell Culture Cart. Shelves can be used for extra for bottles or for dispensing gloves of various sizes. Each cart can have up to four shelves.
  • Includes two shelves and installation hardware.
  • Shelves can attach to the right and or left side.
  • Cart can accommodate up to 4 shelves total (two on right side and two on left side).
Spécification
Description Two accessory side shelves for extra storage on the Logic Cell Culture Cart. Two shelves can attach to the right and left side of the cart.
Largeur (métrique) intérieure 39.4 cm
Type de produit Utility Basket
Hauteur (impériale) 4 in.
Largeur (impériale) extérieure 15.5 in.
À utiliser avec (application) Cell Culture
Largeur (métrique) extérieure 39.4 cm
Comprend Two Shelves, Installation Hardware
Ports None
Hauteur (métrique) 10.2 cm
Dimensions (L x l x H) extérieures 15.5 x 3 x 4 in.
Largeur (impériale) intérieure 15.5 in.
À utiliser avec (équipement) Chariot de culture cellulaire Logic