Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre enregistreur de données Logger-Trac™ Mini-Logger-Trac
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Requires
Nécessite le logiciel MaxiThermal (15-081-150) et un socle avec câble USB (14-650-123) pour télécharger les données et redémarrer le mini enregistreur de données.
La technologie d’affichage LCD active des thermomètres enregistreurs de données Fisherbrand™ Mini-Logger-Trac™ permet de visualiser immédiatement la durée (durée cumulée) de l’excursion de température sur l’écran. L’utilisateur peut sélectionner les paramètres de température acceptables (valeurs de température élevées et basses) par incréments de 1°.
- Durée de l’excursion de température
- Enregistreur de données avec intervalles d’enregistrement définis par l’utilisateur
- L’écran LCD actif affiche les données importantes suivantes : température actuelle, températures minimum / maximum, état d’enregistrement, durée d’exécution, durée cumulée d’alarme (excursion), compte d’alarme
- Nécessite le socle et le câble USB Traceable Fisherbrand (6549) pour télécharger les données sur le PC
Pour une flexibilité totale, l’intervalle d’enregistrement défini par l’utilisateur peut être défini en fonction du nombre de jours à consigner (de 4 heures à 365 jours) ou de l’intervalle de temps souhaité (de toutes les 2 secondes à toutes les 24 heures). La mémoire flash interne stocke 7 680 relevés.
Pour s’assurer qu’aucune donnée n’est perdue, une fois que la mémoire est pleine, le thermomètre arrêtera la consignation des données (les données ne seront pas écrasées). Pendant l’enregistrement, les informations suivantes s’affichent : température actuelle, minimale et maximale atteinte et durée de fonctionnement cumulée. Une fois qu’une condition d’alarme s’est produite, les informations supplémentaires suivantes s’affichent : compte d’alarme, notification d’ALARME, durée d’alarme cumulée.
Les thermomètres Logger-Trac individuels sont préprogrammés avec des valeurs d’alarme de 2°C (faibles) et 8°C (élevées) et un intervalle d’enregistrement pour permettre 30 jours d’enregistrement (les relevés sont consignés toutes les 5 minutes, 33 secondes).
Spécification
Spécification
| Type | Enregistreurs de données |
| Type d’affichage | Technologie d’affichage LCD active |
| Mémoire des données | La mémoire flash interne stocke les 7 680 relevés |
| Étalonnage | Sans étalonnage |
| Types d’alarme | Max./Min |
| Software Type | TraceableLIVE |
| Description | Avec une mémoire MIN/MAX de température. Enregistrement des données et données exportables |
| Interface | USB |
| Indice IP | IP 66 |
| Types de capteur | Capteur interne |
| Afficher plus |