Learn More
SPRAY TEFLON 400ML
Marque:  Loctite 142533
SPRAY TEFLON 400ML
Informations supplémentaires : CAS : 67-63-0 Poids : 0.24200kg Transport : UN number : 1950 Chem class : 2.1
Code produit. 11937318
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • LOCTITE LB 8192 known as Loctite 8197
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Aérosols inflammables et non inflammables Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H222-rosol extrêmement inflammable.
  • H229-Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P251-Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P211-Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
  • P410+P412-Protéger du rayonnement solaire Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.