Learn More
Brady™ Panneau de verrouillage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
292 mm
342 mm
546 mm
597 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Stations de condamnation/consignation
- Stations de condamnation murales ouvertes et vides
- Une application réussie de consignation commence par le rangement approprié des différents dispositifs et nos stations de consignation sont la solution idéale pour vous aider à mettre en place les procédures de consignation
- Les étiquettes, les cadenas et les mâchoires ne sont pas inclus.
- Panneau de 6 cadenas
Spécification
Spécification
| Type de produit | Panneau à verrous |
| Alternate Part Number | 6-LOCKBOARD |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Acrylique |
| Profondeur (impériale) | 0.19 in. |
| Profondeur (métrique) | 4.76 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 4,76 x 393 x 292 mm |
| À utiliser avec (application) | Lockout Tagout |
| Hauteur (impériale) | 11.5 in. |
| Hauteur (métrique) | 292 mm |
| Afficher plus |