Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de racks et de boîtes cryogéniques Locator™
Récupérez les échantillons cellulaires rapidement et facilement grâce aux systèmes de racks et de boîtes cryogéniques.
Marque: Thermo Scientific™ CY509110
Description
Les systèmes de stockage Thermo Scientific™ Locator™ rendent le retrait des échantillons cellulaires simple et rapide.
Le système de racks et boîtes Locator™ simplifie le stockage et le retrait des échantillons grâce à sa conception unique à base de racks suspendus et boîtes grillagées, une excellente uniformité de température et un contrôleur de niveau d’azote liquide innovant..
Caractéristiques :
- La conception compacte minimise l’encombrement tout en maximisant la capacité de stockage.
- Le système est adapté aux méthodes manuelles et informatiques de gestion de l’inventaire.
- Les récipients super-isolés se caractérisent par une conception à ouverture étroite spéciale, qui conserve l’azote liquide en minimisant l’évaporation.
- Les échantillons sont stockés à une température inférieure à -180°C, même s’il reste moins de 5 cm (2 ″) d’azote liquide dans le récipient
- Protection des échantillons irremplaçables assurée par un contrôleur de niveau à ultrasons minimisant l’évaporation d’azote liquide et la conduction
- Une isolation par le vide sophistiquée minimise l’évaporation de l’azote liquide et réduit les coûts d’exploitation.
- Un contrôleur en option, à affichage LED, indique en permanence le niveau d’azote liquide ; des alarmes visuelles et sonores sont activées lorsque le niveau passe en dessous du seuil de sécurité d’approximativement 2,5 cm (1 ″)
- Une alarme optionnelle avertit également l’opérateur en cas de perte excessive d’azote liquide
- Le verrouillage de sécurité interdit toute ouverture non autorisée
Locator Jr. :
- Temps de maintien statique : 70 jours
- 1 600 (100 / boîte)
- Taux d’évaporation : 0,85 L/jour
Locator 4 :
- Temps de maintien statique : 112 jours
- 3600 (100 / boîte)
- Taux d’évaporation : 0,99 L/jour
Locator 8 :
- Temps de maintien statique : 185 jours
- 1800 (25 / boîte)
- Taux d’évaporation : 0,6 L/jour
Inclut :
Les racks indexés en acier inox s’insèrent dans les emplacements correspondants du récipient. Chaque rack comporte des compartiments de stockage individuels pouvant accueillir chacun une boîte de stockage cryogénique Thermo Scientific™ Nalgene™.
Matériel nécessaire :
Boîtes de stockage cryogénique Nalgene (à commander séparément) Chaque boîte comporte des zones de stockage numérotées individuellement permettant d’utiliser des tubes de 2,0 ml ou plus petits.
Remarque :
Les capacités indiquées correspondent aux flacons cryogéniques Nalgene de 1,2 / 2,0 ml.
Compatibles avec :
- Boîtes, Nalgene, 2 po pour flacons de 1,0 et 1,5 ml, 100 flacons par boîte, boîte de 10 (CS509X24)
- Boîtes, Nalgene, 2 po pour flacons de 2 ml, 81 flacons par boîte, boîtes de 40 (CS509X4) ; boîtes de 20 (CS509X5)
- Boîtes, Nalgene, 4 po pour flacons de 5 ml, 81 flacons par boîte, pièce (CS509X10)
- CryoClaw™ (AY509X18)
- 2 ventouses de rechange pour pince CryoClaw (AY509X19)
- LogBook (LT509X5)
- Contrôleur de niveau, installé par le client : CN509X3 (120 V, Jr.) ; CN509X6 (120 V, 4) ; CN509X9 (120 V, 8) ; CN509X1 (220 V, Jr.) ; CN509X4 (220 V, 4) ; CN509X7 (220 V, 8)
- Rack, pour flacons de 5,0 ml (boîtes non incluses) (HR509X19A)
- Flacons, 1 ml, boîte de 500, (AY509X32)
- Flacons, cryogéniques, 1,2 ml, boîte de 500, 1,2 ml (AY509X13)
- Flacons, 1,5 ml, boîte de 500 (AY509X33)
- Flacons, cryogéniques, 2,0 ml, boîte de 500, 2,0 ml (AY509X12)
Spécification
| Moniteur Locator 8 w / niveau | |
| Inférieur à -180°C | |
| CSA, CE, CSA | |
| Niveau ultrasonique |
| 1800 flacons ( 25/Boîte ) | |
| Vide | |
| Systèmes de rack et boîtes cryogéniques Locator™ | |
| 220V |