Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-1°C à 51°C
-10°C à +110°C
-10°C à +210°C
-10°C à +260°C
-10°C à +300°C
-10°C à +360°C
-10°C à +50°C
-1 °C à 101 °C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
-35°C à +50°C
Subdivision:
0,1°C
0,2°C
0,5°C
1°C
2°C
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Longueur (métrique):
15,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Spécification
Spécification
| Points d’étalonnage | 0°C, 50°C, 100°C |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 UKAS |
| Type d’immersion | Immersion totale |
| Longueur (métrique) | 30,5 cm |
| Matériau | Glass |
| Remplissage du thermomètre | Alcool bleu |
| Température max. (impériale) | 230°F |
| Température max. (métrique) | +110°C |
| Température (impériale) min. | -4°F |
| Température min. (métrique) | -20°C |
| Afficher plus |