Learn More
Brannan™ Thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Lo-Tox™
Lisez rapidement et précisément les températures grâce à l’alcool bleu sur fond blanc. Le thermomètre à immersion totale rempli d’alcool Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité et comprend un capuchon anti-rotation bleu ainsi qu’un anneau de suspension de sécurité.
Marque: Brannan™ 44/824/0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Thermomètre à usage général / à agitation, rempli d’un liquide bleu peu toxique et respectueux de l’environnement. Chaque thermomètre rempli d’alcool bleu sans mercure Brannan™ Lo-Tox™ est fabriqué conformément aux normes de traçabilité.
- Facile à lire grâce au fond blanc
- Avec anneau de suspension de sécurité
- Avec bouchon antirotation bleu
- Disponible dans différentes plages de températures
Spécification
Alcool bleu | |
immersion partielle | |
405 mm | |
Thermomètre de laboratoire | |
- 10°C | |
±1°C | |
76 mm |
Usage général | |
Pièce de fermeture non emboitable Brannan | |
Verre | |
101°C | |
-10°C à +101°C | |
0,2°C |