Learn More
Thermo Scientific™ Alarmes de bas niveau LN2
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
:
Alarme Forma Ll
Description
Ajoutez un niveau de protection supplémentaire au laboratoire en cas de perte excessive d’azote liquide pendant le stockage de flacons Dewar avec les alarmes de bas niveau Thermo Scientific™ LN2, à utiliser avec n’importe quel récipient de LN2 de taille standard.
Alarme de niveau bas (120 V) avec capteur pour n’importe quel récipient LN2 de taille standard.
Comprend :
Contacts secs pour alarme à distance
Spécification
Spécification
| Description | Alarme de bas niveau avec contacts secs pour la connexion au système de numérotation téléphonique ou à l'alarme à distance ; Installation par le client |
| Type | Alarme de bas niveau LN2 |
| À utiliser avec (équipement) | Tout récipient de taille standard LN2 |
| Options de surveillance | Alarme |
| Tension | 120 V |