Learn More
Sartorius™ Analyseur d’humidité LMA200PM-000EU
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Affichage:
Numérique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut être utilisé pour les échantillons liquides et pâteux avec une teneur en humidité comprise entre environ 8 et 100 %
- Durée d’analyse : environ 40 à 120 secondes (dépend du type d’échantillon et de la teneur en humidité)
- Utilisation facile à deux touches pour les mesures d’humidité courantes
- Détermination du point final : Entièrement automatique, au moyen de capteurs de masse et d’humidité ; défini par l’utilisateur comme perte de poids/unité de temps pour la mesure ; mode minuteur
- Système de pesée analytique intégré avec une capacité de 70 g et une résolution de 0,1 mg pour les valeurs de poids
Spécification
Spécification
| Affichage | Numérique |
| Alimentation électrique | 230 V, 1000 w, 50 Hz |
| Source de radiation | Rayonnement micro-ondes |
| Constante du temps de réponse | 40 à 120 s |