Learn More
Molecular Probes™ Kit de comptage et de viabilité des bactéries LIVE/DEAD™ BacLight™, pour cytométrie en flux
Click to view available options
Quantité:
100 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Permet aux chercheurs de distinguer et d’analyser quantitativement de façon fiable les bactéries vivantes et mortes à l’aide d’un cytomètre en flux, même dans une population mélangée contenant divers types de bactéries
- Ce kit utilise un mélange de deux colorants d’acide nucléique, le colorant SYTO™ 9 fluorescent vert et le colorant fluorescent rouge à l’iodure de propidium, pour déterminer la viabilité
- Une suspension calibrée de microsphères est fournie pour des mesures précises du volume des échantillons.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de coloration d’acides nucléiques SYTO™ 9 (200 µl, 3,34 mM dans le DMSO), 1 flacon d’iodure de propidium (200 µl, 20 mM dans le DMSO) et 1 flacon d’un étalon de microsphère (1,0 ml de microsphères de 6,0 µm de diamètre). Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) et le protéger de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Format | Tube |
| Type | Kit de comptage et de viabilité des bactéries |
| Marqueur ou colorant | SYTO™ 9, iodure de propidium |
| Gamme de produits | BacLight, LIVE/DEAD |
| Quantité | 100 réactions |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Longueur d’ondes | SYTO™ 9 : 485/498, IP : 535/617 |