Learn More
Molecular Probes™ Kit de coloration violet fixable des cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation à 405 nm
Click to view available options
Quantité:
200 dosages
400 dosages
80 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
- Utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration des anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde
- Le kit a été optimisé et validé pour une utilisation avec un cytomètre en flux à laser violet
- Conditionné de façon pratique dans des flacons de 40 tests afin de garantir la stabilité et les performances du colorant au fil du temps
- Les colorants amino-réactifs de la solution perdront en efficacité en peu de temps. C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser intégralement le flacon une fois celui-ci réhydraté
- Si cela n’est pas possible, aliquoter les flacons par petits volumes et les stocker à -80°C afin d’éviter des cycles de congélation-décongélation
- Les colorations pour cellules mortes fixables LIVE/DEAD™ sont disponibles en plusieurs couleurs afin de répondre à vos besoins en panel multicolore
Faible compensation
- La coloration violette fixable LIVE/DEAD™ a été sélectionnée pour ses propriétés fluorescentes afin de minimiser la compensation entre d’autres colorants violets et les colorants qui cessent d’être excités avec un laser bleu de 488 nm
- Le colorant réactif violet fluorescent présente une excitation maximale de ∼ 416 nm et il présente une bonne excitation avec le laser violet de 405 nm
- Il présente une émission maximale de ∼ 451 nm, ce qui permet la récupération dans le premier canal sur la plupart des cytomètres en flux à laser violet
Spécification
Spécification
| Perméabilité cellulaire | Imperméable |
| Type de cellule | Cellule eucaryote |
| Couleur | Violet |
| Contenu et stockage | Contient 2 flacons de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ et 500 μl de DMSO. Conserver à -20°C. |
| Description | Kit de coloration violet fixable des cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation à 405 nm |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Coloration |
| Type de colorant | Coloration violette fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ |
| Afficher plus |