Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Orange (602) Viability Kit, for 561 nm excitation
Les kits de viabilité fixables LIVE/DEAD permettent une détermination claire des cellules vivantes et mortes, permettant une analyse plus précise avec la cytométrie en flux classique et spectral.
204.00€ - 534.00€
Spécification
Méthode de détection | Fluorescent |
---|---|
Conjugué | Coloration de cellules fixable orange (602) LIVE/DEAD |
À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
Description | Kit de viabilité fixable, orange (602) LIVE/DEAD™ pour excitation à 561 nm |
Format | Tubes |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17438262
|
Invitrogen™
L34983 |
80 dosages |
204.00€
80 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17448262
|
Invitrogen™
L34984 |
200 dosages |
420.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17458262
|
Invitrogen™
L34985 |
400 dosages |
534.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les cellules marquées avec des colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD peuvent être lavées, fixées, perméabilisées et colorées pour les antigènes intracellulaires tout en maintenant des populations distinctes de cellules vivantes et mortes.Les spectres d’émission étroits et uniques sont parfaits pour l’expansion d’expériences de cytométrie en flux à haut paramètre.
Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD comprennent les caractéristiques suivantes :
- Haute visibilité— permet de distinguer facilement les cellules vivantes des cellules mortes au sein d’un même canal
- Robuste— un modèle de coloration similaire avant et après la fixation et la perméabilisation
- Pratique— conditionnés dans des flacons individuels pour une utilisation facile
Luminosité
Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD sont conçus pour fournir un signal brillant avec un chevauchement minimal sur les canaux adjacents, simplifiant la compensation spectrale.Comme les cellules vivantes et les cellules mortes peuvent être distinguées à l’aide d’un seul colorant et au sein d’un même canal d’un cytomètre en flux, ces colorants de viabilité sont un produit idéal pour les expériences multicolores.En outre, leurs cartographies peptidiques spectrales uniques constituent un ajout précieux aux expériences de cytométrie en flux spectral.
Robuste
Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD peuvent entrer et marquer de façon covalente les protéines à l’intérieur des cellules mortes, ce qui leur confère une intensité de fluorescence beaucoup plus brillante par rapport à celle des cellules vivantes.Ce profil de coloration est conservé après la fixation.D’autres types de colorants de viabilité peuvent perdre leur sensibilité après un traitement avec des fixateurs requis pour les protocoles de coloration intracellulaire.
Pratique
Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD ont été conditionnés de façon pratique dans des flacons à usage unique afin de garantir la stabilité et les performances des colorants au fil du temps.Dissoudre le colorant dans le DMSO anhydre inclus et l’utiliser immédiatement ou le stocker à -20°C, en évitant les cycles de congélation-décongélation.
Comment procéder ?
Dans les cellules aux membranes endommagées, le colorant réagit avec les amines libres autant à l’intérieur de la cellule qu’à sa surface, ce qui produit une coloration fluorescente intense.Dans les cellules viables, la réactivité du colorant se limite aux amines à la surface des cellules, ce qui se solde par une fluorescence moins intense.En règle générale, l’écart d’intensité est 50 fois supérieur entre les cellules vivantes et les cellules mortes, ce qui facilite la discrimination.
Couleurs disponibles
Les colorants fixables LIVE/DEAD pour cellules mortes sont disponibles dans une grande variété de couleurs pour répondre aux besoins de votre panel multi-couleurs.Le kit d’échantillonneur de coloration de cellules mortes fixable LIVE/DEAD fournit un flacon (40 dosages) de chacun des huit colorants pour cellules mortes disponibles.
Spécification
Fluorescent | |
Cytométrie en flux | |
Tubes | |
Cellule eucaryote | |
561 nm | |
Température ambiante | |
Cytomètre en flux |
Coloration de cellules fixable orange (602) LIVE/DEAD | |
Kit de viabilité fixable, orange (602) LIVE/DEAD™ pour excitation à 561 nm | |
Orange | |
578/602 nm | |
DMSO (diméthylsulfoxyde) | |
LIVE/DEAD™ |