Learn More
Invitrogen™ Kit de coloration des cellules mortes proche IR fixable LIVE/DEAD™ pour excitation à 633 ou 635 nm
Détermine la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration des anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde.
Marque: Invitrogen™ L10119
328.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.78
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
- Utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration des anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde
- Le kit a été optimisé et validé pour une utilisation avec un cytomètre en flux à laser rouge
- Conditionné de façon pratique dans des flacons de 40 tests afin de garantir la stabilité et les performances du colorant au fil du temps
- Les colorants amino-réactifs de la solution perdront en efficacité en peu de temps. C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser intégralement le flacon une fois celui-ci réhydraté
- Si cela n’est pas possible, aliquoter les flacons par petits volumes et les stocker à -80°C afin d’éviter des cycles de congélation-décongélation
- Les colorations pour cellules mortes fixables LIVE/DEAD™ sont disponibles en plusieurs couleurs afin de répondre à vos besoins en panel multicolore
Luminosité optimale
- Le colorant LIVE/DEAD™ Fixable Near-IR a été sélectionné pour ses propriétés fluorescentes afin de donner un signal lumineux lorsqu’il est excité par un laser rouge
- Le colorant réactif fluorescent proche de l’infrarouge a une excitation maximum de ∼ 633 nm, ce qui en fait un colorant idéal pour utilisation avec le laser rouge ou HeNe avec une émission de ∼ 750 nm
- La possibilité de distinguer les cellules vivantes des cellules mortes avec un seul colorant et au sein d’un même canal de cytomètre en flux en fait un produit idéal pour les expériences impliquant plusieurs couleurs
Spécification
Imperméable | |
Proche IR | |
Kit de coloration des cellules mortes proche IR fixable LIVE/DEAD™ pour excitation à 633 ou 635 nm | |
Test de viabilité | |
Coloration | |
750 nm | |
Pleine | |
LIVE/DEAD™ | |
Température ambiante |
Cellule eucaryote | |
Contient 5 flacons de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ et 500 μl de DMSO. Conserver à -20°C. |
|
Fluorescence | |
Cytomètre en flux | |
Colorant de cellules mortes LIVE/DEAD™ fixable proche IR | |
633 nm | |
Tube(s) | |
200 dosages | |
DMSO (diméthylsulfoxyde) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.