Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780) Viability Kit, for 633 nm excitation
Code produit. 17334361
Click to view available options
Quantité:
200 dosages
400 dosages
80 dosages
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 17334361
Marque: Invitrogen™ L34993
Edge
Les kits de viabilité fixables LIVE/DEAD permettent une détermination claire des cellules vivantes et mortes, permettant une analyse plus précise avec la cytométrie en flux classique et spectral.
  • Les kits de viabilité fixable LIVE/DEAD permettent une détermination claire des cellules vivantes et mortes
  • Permet une analyse plus précise avec la cytométrie en flux classique et spectrale
  • Les cellules marquées avec des colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD peuvent être lavées, fixées, perméabilisées et colorées pour les antigènes intracellulaires tout en maintenant des populations distinctes de cellules vivantes et mortes
  • Les spectres d’émission étroits et uniques sont parfaits pour l’expansion d’expériences de cytométrie en flux à haut paramètre
Luminosité
  • Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD ont été conçus pour fournir un signal lumineux avec un chevauchement minimal dans les canaux adjacents, ce qui simplifie la compensation spectrale
  • Comme les cellules vivantes et mortes peuvent être discriminées à l’aide d’un canal cytomètre à flux unique, ces colorants de viabilité constituent un choix idéal pour les expériences multicolores
  • Leurs empreintes spectrales uniques constituent un ajout précieux aux expériences de cytométrie en flux spectral
Robuste
  • Les colorants LIVE/DEAD fixables pour la viabilité peuvent entrer et étiqueter de manière covalente les protéines à l’intérieur des cellules mortes, ce qui donne une intensité de fluorescence beaucoup plus brillante que les cellules vivantes
  • Ce motif de coloration est conservé après la fixation
  • D’autres types de colorants de viabilité peuvent perdre de la sensibilité après traitement avec des fixateurs requis pour les protocoles de coloration intracellulaire
Pratique
  • Les colorants ont été conditionnés de façon pratique dans des flacons à usage unique pour garantir la stabilité et les performances des colorants au fil du temps
  • Dissoudre le colorant dans le DMSO anhydre inclus et l’utiliser immédiatement
  • Stocker à -20°C, en évitant les cycles de congélation-décongélation
Comment procéder ?
  • Dans les cellules aux membranes endommagées, le colorant de viabilité réagit avec les amines libres autant à l’intérieur de la cellule qu’à sa surface, ce qui produit une coloration fluorescente intense.
  • Dans les cellules viables, la réactivité du colorant se limite aux amines à la surface des cellules, ce qui se solde par une fluorescence moins intense
  • En règle générale, l’écart d’intensité est 50 fois supérieur entre les cellules vivantes et les cellules mortes, ce qui facilite la discrimination
Couleurs disponibles
  • Les colorants de viabilité fixables LIVE/DEAD et les colorants de cellules mortes sont disponibles dans une grande variété de couleurs pour répondre aux besoins des panneaux multicolores
  • Le kit d’échantillonneur de coloration de cellules mortes fixable LIVE/DEAD fournit un flacon (40 dosages) de chacune des huit colorations de cellules mortes disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 200 dosages
Description Kit de viabilité fixable, proche infrarouge (780) LIVE/DEAD™ pour excitation à 633 nm
Méthode de détection Fluorescent
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Type de produit Kit de viabilité de cellules
Conjugué Coloration de cellules fixable proche IR (780) LIVE/DEAD
Format Tube(s)
Couleur Proche IR
Contenu et stockage Contient 5 flacons de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD et 500 μl de DMSO.
Conserver à -20°C.
Cellules compatibles Cellule eucaryote
Excitation / émission 633/785 nm
Faisceaux laser du cytomètre en flux 633 nm
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits LIVE/DEAD
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux