Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Green Dead Cell Stain Kit, for 488 nm excitation
Le kit de coloration verte et fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ est utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration à l’aide d’anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde.
Marque: Invitrogen™ L34970
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration des anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde
- Le kit a été optimisé et validé pour une utilisation avec un cytomètre en flux à laser bleu
- Conditionné de façon pratique dans des flacons de 40 tests afin de garantir la stabilité et les performances du colorant au fil du temps
- Les colorants amino-réactifs de la solution perdront en efficacité en peu de temps. C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser intégralement le flacon une fois celui-ci réhydraté
- Si cela n’est pas possible, aliquoter les flacons par petits volumes et les stocker à -80°C afin d’éviter des cycles de congélation-décongélation
- Les colorations pour cellules mortes fixables LIVE/DEAD™ sont disponibles en plusieurs couleurs afin de répondre à vos besoins en panel multicolore
Luminosité optimale
- La coloration verte fixable LIVE/DEAD™ a été sélectionnée en raison de ses propriétés fluorescentes qui fournissent un signal vif lors d’une excitation par un laser bleu de 488 nm
- Le colorant réactif vert fluorescent présente une excitation maximale de ∼ 495 nm, ce qui le rend idéal pour une utilisation avec le laser bleu. Il présente une émission de ∼ 520 nm qui peut être recueillie dans le canal FITC
- La possibilité de distinguer les cellules vivantes des cellules mortes avec un seul colorant et au sein d’un même canal de cytomètre en flux en fait un produit idéal pour les expériences impliquant plusieurs couleurs
Spécification
Imperméable | |
Vert | |
Colorant vert fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ | |
Test de viabilité | |
Coloration | |
520 nm | |
Solide | |
LIVE/DEAD™ | |
Température ambiante |
Cellule eucaryote | |
Contient 10 flacons de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ et 500 μl de DMSO. Conserver à -20°C. |
|
Fluorescence | |
Cytomètre en flux | |
Autres marqueurs ou colorants | |
495 nm | |
Tube(s) | |
400 dosages | |
DMSO (diméthylsulfoxyde) |