Learn More
Molecular Probes™ Kit de coloration turquoise fixable des cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation à 405 nm
Code produit. p-7076036
Click to view available options
Quantité:
200 dosages
400 dosages
80 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
400 pièces
Code produit. 10321873
Marque: Molecular Probes™ L34957
Le kit de coloration turquoise fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ est utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration à l’aide d’anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde.
  • Utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration des anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde
  • Le kit a été optimisé et validé pour une utilisation avec un cytomètre en flux à laser violet
  • Conditionné de façon pratique dans des flacons de 40 tests afin de garantir la stabilité et les performances du colorant au fil du temps
  • Les colorants amino-réactifs de la solution perdront en efficacité en peu de temps. C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser intégralement le flacon une fois celui-ci réhydraté
  • Si cela n’est pas possible, aliquoter les flacons par petits volumes et les stocker à -80°C afin d’éviter des cycles de congélation-décongélation
  • Les colorations pour cellules mortes fixables LIVE/DEAD™ sont disponibles en plusieurs couleurs afin de répondre à vos besoins en panel multicolore
Faible compensation
  • Le colorant turquoise LIVE/DEAD™ fixable a été sélectionné en raison de ses propriétés fluorescentes afin de minimiser la compensation entre d’autres colorants violets et des colorants qui présentent une excitation avec le laser bleu de 488 nm
  • Le colorant réactif fluorescent turquoise présente une excitation maximale de ∼ 375 nm, mais il présente une bonne excitation avec le laser violet de 405 nm
  • Il présente une émission maximale de ∼ 512 nm, ce qui permet la récupération dans le deuxième canal sur la plupart des cytomètres en flux à laser violet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Perméabilité cellulaire Imperméable
Type de cellule Cellule eucaryote
Couleur Turquoise
Contenu et stockage Contient 5 flacons de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ et 500 μl de DMSO.
Conserver à -20°C.
Description Kit de coloration turquoise et fixable des cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation à 405 nm
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Test de viabilité
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Type de produit Coloration
Type de colorant Coloration turquoise fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™
Emission 526 nm
Excitation Wavelength Range 375 nm
Forme Solide
Format Tube(s)
Gamme de produits LIVE/DEAD
Quantité 200 dosages
Conditions d’expédition Température ambiante
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)