Learn More
Thermo Scientific Chemicals Litmus, pur, niveau indicateur
Code produit. p-3734473 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10164160
Marque: Thermo Scientific Chemicals 190220250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 1393-92-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1393-92-6
Numéro MDL MFCD00131528
Spécification
Nom chimique ou matériau Litmus
Merck Index 15, 5603
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: partially soluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 4.8 (red) to pH 8.3 (blue)
Couleur Noir-bleu à bleu
Quantité 25 g
Forme physique Poudre ou granulés