Learn More
Lithium (triméthylsilyl)acétylide, solution 0,5 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10359213 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10359213
Marque: Thermo Scientific Acros 380651000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54655-07-1, 109-99-9
Formule moléculaire C5H9LiSi
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00075059
Clé InChI WDDOQHLJFOUQMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl ethynyllithium, lithium, trimethylsilyl ethynyl, lithium 1+ ion trimethylsilyl ethyne, lithium trimethylsilylacetylide, lithio trimethylsilyl acetylene, lithium trimethylsilyl acetylide, lithium ethynyl trimethyl silane, lithium trimethylsilylacetylenide, zvxxeonxfwsciz-uhfffaoysa-n
CID PubChem 3431600
Nom IUPAC Éthynyl(triméthyl)silane de lithium
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)C#[C-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium (trimethylsilyl)acetylide
Couleur Jaune à orange
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Poids de la formule 104.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.4 to 0.6M
Conditionnement Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain
Densité 0.8800g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium (trimethylsilyl)acetylide, 0.5M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.