Learn More
Tétrafluoroborate de lithium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Description
Lithium tetrafluoroborate is extensively utilized as an electrolyte in primary and secondary cells. It is used in rechargeable Li ion batteries. The electrolytes are non aqueous solutions of lithium tetrafluoroborate in the organic media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium tetrafluoroborate |
Point de fusion | 293°C to 300°C (decomposition) |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 50 g |
Formule linéaire | LiBF4 |
Numéro UN | UN3260 |
Merck Index | 14,5543 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and tetrahydrofuran. Slightly soluble is diethyl ether. |
Poids de la formule | 93.75 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.